Learn More
Alcohol de 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489110 5 g 5 g
11499110 25 g 25 g
11409120 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14709.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-26-6 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-26-6
Fórmula molecular C15H24O2
Peso molecular (g/mol) 236.355
Número MDL MFCD00017254
Clave InChI HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethyl phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, bht alcohol, antioxidant 754, ionox 100, ionox 100 antioxidant, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, butylated hydroxymethylphenol, 2,6-di-t-butyl-4-hydroxymethylphenol
PubChem CID 6929
Nombre IUPAC 2,6-di-terc-butil-4-(hidroximetil)fenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Punto de fusión 138°C to 141°C
Punto de ebullición 214°C (40 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2052291
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.36
Porcentaje de pureza 97%