Learn More
3,5-Di(terc-butil)-4-hidroxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10140672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10140672 1 g 1 g
10110772 10 g 10 g
10031614 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10140672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09888DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1988-88-1
Fórmula molecular C15H21NO
Peso molecular (g/mol) 231.34
Número MDL MFCD00156137
Clave InChI AKXIIOLURNATOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 4-cyano-2,6-di-tert-butylphenol, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-20a6ry, 2,6-bis tert-butyl-4-cyanophenol, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylbenzonitrile
PubChem CID 137274
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.34
Porcentaje de pureza 97%