Learn More
Éster hexadecílico del ácido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid-Hexadecyl Ester |
| CAS | 67845-93-6 |
| Fórmula molecular | C31 H54 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, Antioxidant 2908, Cyagard UV 2908, Cyasorb 2908, Cyasorb UV 2908, Hexadecyl 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Hexadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Hexadecyl 4-hydroxy-3,5-di(tert-butyl)benzoate, Kemisorb 114, Light Stabilizer 2908, Palmityl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Sabostab UV 37, Songsorb 2908PW, UV 2908, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid-hexadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid-Hexadecyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H54O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-34-29(33)25-23-26(30(2,3)4)28(32)27(24-25)31(5,6)7/h23-24,32H,8-22H2,1-7H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3,5-ditert-butil-4-hidroxibenzoato de hexadecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 474.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.4073 |