Learn More
Ácido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402918 10 g 10 g
11412918 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16880.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1421-49-4 | C30H42NiO6 | 557.35 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid was used in the synthesis of antistress agents. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoico fue utilizado en la síntesis de agentes antiestrés. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421-49-4
Fórmula molecular C30H42NiO6
Peso molecular (g/mol) 557.35
Número MDL MFCD00008827
Clave InChI VIUVLVWUWLHYGT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-9f0i7yag34, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy benzoic acid, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, pubchem15681
PubChem CID 15007
Nombre IUPAC Ácido 3,5-diterc-butil-4-hidroxibenzoico
SMILES [Ni++].CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C([O-])=O.CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 206°C to 209°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2216948
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34
Porcentaje de pureza 98%