Learn More
3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzamida, TRC
Código de producto. 30388438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388438 50 mg
30374302 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49369050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60632-18-0
Fórmula molecular C15H23NO2
Peso molecular (g/mol) 249.35
Sinónimo 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzamide
SMILES CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2/c1-14(2,3)10-7-9(13(16)18)8-11(12(10)17)15(4,5)6/h7-8,17H,1-6H3,(H2,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1729