Learn More
3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30132857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132857 50 g 50 g
30010752 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49371550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1620-98-0
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.33
Sinónimo 2,6-Di-tert-Butyl-4-formylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzaldehyde, NSC 14450
SMILES CCOC(=O)C1CC2C(N2)C(OC(CC)CC)C=1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.162
Porcentaje de pureza >95%