Learn More
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492558 5 g 5 g
11402568 25 g 25 g
11412568 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15864.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1620-98-0 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde is employed as an OLED materials. It is also used as a pharmaceutical intermediate. The derivatives of this compound possess equipotent anti-inflammatory activities to indomethacin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído se utiliza como material de OLED. También se utiliza como intermediario farmacéutico. Los derivados de este compuesto poseen actividades antiinflamatorias equipotentes para la indometacina.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1620-98-0
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.339
Número MDL MFCD00008826
Clave InChI DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 73219
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butil-4-hidroxibenzaldehído
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 5 g
Beilstein 982526
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza ≥98%