Learn More
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10001890 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10001890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161210250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1620-98-0 | Molecular Formula: C15H22O2 | Molecular Weight: 234.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1620-98-0
Número MDL MFCD00008826
Clave InChI DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 73219
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butil-4-hidroxibenzaldehído
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186.0°C to 190.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H22O2
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 234.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino