Learn More
3',5'-Di-terc-butil-4'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430663 25 g 25 g
11420663 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12722.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14035-33-7 | C16H24O2 | 248.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14035-33-7
Fórmula molecular C16H24O2
Peso molecular (g/mol) 248.37
Número MDL MFCD00017520
Clave InChI WGJPGMJLARWHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone, 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-acetyl-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzene, cbmicro_019190
PubChem CID 616296
Nombre IUPAC 1-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 146°C to 147°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.37
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(tert-butyl)-4-hydroxyacetophenone