Learn More
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440308 5 g 5 g
11450308 25 g 25 g
11460308 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23834.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 37942-07-7 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde is used in the synthesis of Mn(III)-salen complex and its diamino precursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropylidene-3-O-methyl-β-L-idofuranose, chiral Schiff base ligand for an enantioselective copper-catalyzed addition of phenyl acetylene to imines, chiral oxazolidine ligand for the enantioselective addition of diethyl zinc to aldehydes and tin Schiff base complexes with histidine analogues. It has antibacterial activity and is used in the preparation nickel complexes. It is structurally related to 3,5-di-t-butylcatechol (DTCAT) but is not as potent an activator of rat skeletal muscle ryanodine receptor Ca2+ channel (RyRC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído se utiliza en la síntesis del complejo Mn(III)-salen y su precursor diamino 5,6-diamino-5,6-dideoxi-1,2-O-isopropilideno-3-O-metil-β-L-idofuranosa, el ligando base de Schiff quiral para una adición enantioselectiva catalizada con cobre de fenilacetileno a iminas, el ligando de oxazolidina quiral para la adición enantioselectiva de dietilcinc a aldehídos y complejos de base de Schiff de estaño con análogos de la histidina. Tiene actividad antibacteriana y se utiliza en la preparación de complejos de níquel. Está relacionado estructuralmente con el 3,5-di-t-butilcatecol (DTCAT), pero no es un activador tan potente del canal de Ca2+ receptor de rianodina (RyRC) del músculo esquelético de rata.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37942-07-7
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.339
Número MDL MFCD00191998
Clave InChI RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy, 3,5-di t-butyl, 3,5-bis tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem11247, acmc-1aete
PubChem CID 688023
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butil-2-hidroxibenzaldehído
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C=O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 59°C to 61°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 5 g
Beilstein 1877810
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 99%