Learn More
3,5-Di-t-butil-2-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30370129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30370129 5 g
1 options
Código de producto. 30370129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4281505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 37942-07-7
Fórmula molecular C15H22O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzaldehyde, 3,5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Bis(tert-butyl)salicylaldehyde, 3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-Di-tert-butylsalicylic Aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)13(17)12(8-11)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 234.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.162