Learn More
3,5-Di-Op-clorobenzoil floxuridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Di-O-p-chlorobenzoyl Floxuridine |
| CAS | 1582-79-2 |
| Fórmula molecular | C23H17Cl2FN2O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2'-Deoxy-5-fluoro-uridine 3',5'-Bis(4-chlorobenzoate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H17Cl2FN2O7/c24-14-5-1-12(2-6-14)21(30)33-11-18-17(35-22(31)13-3-7-15(25)8-4-13)9-19(34-18)28-10-16(26)20(29)27-23(28)32/h1-8,10,17-19H,9,11H2,(H,27,29,32)/t17-,18+,19+/m0/s1 |
| SMILES | FC1=CN([C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzoato de [(2R,3S,5R)-3-(4-clorobenzoil)oxi-5-(5-fluoro-2,4-dioxopirimidin-1-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 523.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 522.0397 |