Learn More
3,5-Di-O-(p-clorobenzoilo)-2-desoxi-α-D-ribofuranosilcloruro, TRC
Código de producto. 30006615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006615 1 g 1 g
30012634 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4322351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21740-23-8
Fórmula molecular C19 H15 Cl3 O5
Peso molecular (g/mol) 429.6784
Sinónimo 2-Deoxy-α-D-erythro-pentofuranosyl Chloride 3,5-Bis(4-chlorobenzoate), 1-Chloro-2-deoxy-3,5-O-bis(p-chlorobenzoyl)-α-D-erythro-pentofuranose, 3,5-Bis(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-.alpha.-D-ribofuranosyl Chloride, NSC 140594, 3,5-Di-O-(p-chlorobenzoyl)-2-deoxy-α-D-ribofuranosyl Chloride
Nombre IUPAC [(2R,3S)-5-cloro-3-(4-clorobenzoilo)oxioxolán-2-il]metil 4-clorobenzoato
SMILES ClC1C[C@H](OC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](COC(=O)c3ccc(Cl)cc3)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-O-(p-chlorobenzoyl)-2-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15Cl3O5/c20-13-5-1-11(2-6-13)18(23)25-10-16-15(9-17(22)26-16)27-19(24)12-3-7-14(21)8-4-12/h1-8,15-17H,9-10H2/t15-,16+,17?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.9985