Learn More
3',5'-Di-O-bencil entecavir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',5'-Di-O-Benzylentecavir |
| CAS | 142217-81-0 |
| Fórmula molecular | C26 H27 N5 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-, [1S-(1α,3α,4β)]-, 3',5'-Di-O-Benzyl Entecavir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27N5O3/c1-17-20(15-33-13-18-8-4-2-5-9-18)22(34-14-19-10-6-3-7-11-19)12-21(17)31-16-28-23-24(31)29-26(27)30-25(23)32/h2-11,16,20-22H,1,12-15H2,(H3,27,29,30,32)/t20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H](COCc5ccccc5)C3=C)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-2-metilideno-4-fenilmetoxi-3-(fenilmetoximetil)ciclopentil]-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 457.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.2114 |