Learn More
3',5'-Di-O-acetil-5-bromo-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30351547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30351547 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30351547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3094001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3', 5'-Di-O-acetyl-5-bromo-2'-deoxyuridine
CAS 6161-23-5
Fórmula molecular C13 H15 Br N2 O7
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15BrN2O7/c1-6(17)21-5-10-9(22-7(2)18)3-11(23-10)16-4-8(14)12(19)15-13(16)20/h4,9-11H,3,5H2,1-2H3,(H,15,19,20)/t9-,10+,11+/m0/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,5R)-3-acetiloxi-5-(5-bromo-2,4-dioxopirimidin-1-il)oxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 391.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.0063