Learn More
3',5'-Di-O-acetil-2'-desoxiuridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',5'-Di-O-acetyl-2'-deoxyuridine |
| CAS | 13030-62-1 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O9 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O9/c14-7-1-2-13(9(15)12-7)8-3-5(22-11(18)19)6(21-8)4-20-10(16)17/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,12,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OC(=O)O)N2C=CC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,5R)-3-carboxioxi-5-(2,4-dioxpirimidina-1-il)oxolán-2-il]carbonato de metil hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 316.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.0543 |