Learn More
3',5'-Di-O-acetil-2'-desoxi-2'-fluorouridina, TRC
Código de producto. 30370526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30370526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30370526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD422508100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Di-O-acetyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine
CAS 10212-13-2
Fórmula molecular C13H15FN2O7
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15FN2O7/c1-6(17)21-5-8-11(22-7(2)18)10(14)12(23-8)16-4-3-9(19)15-13(16)20/h3-4,8,10-12H,5H2,1-2H3,(H,15,19,20)/t8-,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=CC(=O)NC2=O
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3-acetiloxi-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-4-fluorooxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 330.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0863