Learn More
3',5'-Di-O-acetil-2'-desoxi-2'-fluorouridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',5'-Di-O-acetyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine |
| CAS | 10212-13-2 |
| Fórmula molecular | C13H15FN2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15FN2O7/c1-6(17)21-5-8-11(22-7(2)18)10(14)12(23-8)16-4-3-9(19)15-13(16)20/h3-4,8,10-12H,5H2,1-2H3,(H,15,19,20)/t8-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=CC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3-acetiloxi-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-4-fluorooxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 330.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0863 |