Learn More
3,5-Di(1-pirenil)piridina, TRC
Código de producto. 30371751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371751 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30371751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49523810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine
CAS 1246467-58-2
Fórmula molecular C37H21N
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3,5-Di-1-pyrenylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C37H21N/c1-3-22-7-9-26-11-15-30(32-17-13-24(5-1)34(22)36(26)32)28-19-29(21-38-20-28)31-16-12-27-10-8-23-4-2-6-25-14-18-33(31)37(27)35(23)25/h1-21H
SMILES c1cc2ccc3ccc(c4cncc(c4)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)c9ccc(c1)c2c39
Peso molecular (g/mol) 479.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.1674