Learn More
R&D Systems™ 3,5-DHBA
Código de producto. 18742524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18742524 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18742524 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4599/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.86€
    94.50€ / 50 miligramos
    Ahorro 10.36€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective HCA1 agonist
Selective agonist of hydroxycarboxylic acid receptor 1 (HCA1, also known as GPR81) (EC50 ∽150 μM). Inhibits lipolysis in wild-type mouse adipocytes. Displays minimal activity at HCA2 (at concentrations >10 mM) and no activity at HCA3, free fatty acid receptor (FFAR) 2 or FFAR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-DHBA
CAS 99-10-5
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C7H6O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Pureza >99%
Peso molecular 154.12