Learn More
Ácido 3-(5-cloropiridina-2-carbamoil)-2-pirazinacarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30463866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463866 4 x 25 mg 100 miligramos
30051659 25 mg 25 miligramos
30052170 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0149.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(5-cloropiridina-2-carbamoil)-2-pirazinacarboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
CAS 43200-83-5
Nombres de analitos o componentes 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H7 Cl N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClN4O3/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(18)19)14-4-3-13-8/h1-5H,(H,18,19)(H,15,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1nccnc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2
Nombre IUPAC Ácido 3-[(5-cloropiridin-2-il)carbamoil]pirazina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 278.65
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0207 g/mol