Learn More
Ácido 3-[5-cloro-2-(trifluorometil)fenil]propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467885 1 g 1 g
15477885 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31746.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-80-9
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 252.62
Número MDL MFCD09025402
Clave InChI PWUOREFPPQVKFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 46737571
Nombre IUPAC ácido 3-[5-cloro-2-(trifluorometil)fenil]propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 42°C to 45°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza 97%