Learn More
Ácido 3-[[(5-carboxipentil)amino]carbonil]-3-hidroxipentanodioico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-[((5-Carboxypentyl)amino)carbonyl]-3-hydroxypentanedioic Acid |
| CAS | 1675217-43-2 |
| Fórmula molecular | C12H19NO8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO8/c14-8(15)4-2-1-3-5-13-11(20)12(21,6-9(16)17)7-10(18)19/h21H,1-7H2,(H,13,20)(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCNC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(5-carboxipentilcarbamoil)-3-hidroxipentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 305.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1111 |