Learn More
Éster etílico de ácido 3-(5-bromo-piridin-3-il)-[1,2,4]oxadiazol-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10299872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10299872 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10166812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07248CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 850375-34-7
Fórmula molecular C10H8BrN3O3
Peso molecular (g/mol) 298.096
Número MDL MFCD06797495
Clave InChI LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7170018
Nombre IUPAC etilo 3-(5-bromopiridin-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1
Porcentaje de pureza 95%