Learn More
3-(5-bromo-2-tienil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10442124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442124 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10452124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10442124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66810CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 169050-05-9
Fórmula molecular C9H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 240.12
Número MDL MFCD04971290
Clave InChI GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 3-5-bromo-2-thienyl pyridine, 3-5-bromothien-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridin-3-ylthiophene, 5-bromo-2-3-pyridyl thiophene, 2-bromo-5-pyridin-3-yl thiophene
PubChem CID 818817
Nombre IUPAC 3-(5-bromotiofen-2-il)piridina
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.12
Porcentaje de pureza 97%