Learn More
Ácido 3-(5-bromo-2-metoxifenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426857 5 g 5 g
15416857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33961.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82547-30-6 | Molecular Formula: C10H11BrO3 | Molecular Weight: 259.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82547-30-6
Fórmula molecular C10H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 259.10
Número MDL MFCD09258907
Clave InChI RCLIOLQUIYTUPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 5-bromo-2-methoxy, 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-5-bromo-2-methoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 22685184
Nombre IUPAC ácido 3-(5-bromo-2-metoxifenil)propanoico
SMILES COC1=C(CCC(O)=O)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza 96%