Learn More
Ácido 3-(5-bromo-2-metoxifenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416857 1 g 1 g
15426857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33961.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 82547-30-6 | Molecular Formula: C10H11BrO3 | Molecular Weight: 259.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82547-30-6
Fórmula molecular C10H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 259.10
Número MDL MFCD09258907
Clave InChI RCLIOLQUIYTUPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 5-bromo-2-methoxy, 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-5-bromo-2-methoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 22685184
Nombre IUPAC ácido 3-(5-bromo-2-metoxifenil)propanoico
SMILES COC1=C(CCC(O)=O)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza 96%