Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497636 1 g 1 g
11407646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14669.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 130783-02-7 | C8H4F6S | 246.17 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-bis(trifluorometil)tiofeno es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en los campos de productos agroquímicos, de productos farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua pero soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130783-02-7
Fórmula molecular C8H4F6S
Peso molecular (g/mol) 246.17
Número MDL MFCD00042273
Clave InChI KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl thiophenol, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-thiol, pubchem15275, acmc-209bji, 3,5-bis trifluoromethyl-benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol #
PubChem CID 518690
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)bencenotiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Punto de ebullición 63°C to 64°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.18
Porcentaje de pureza 98%