Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)tiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453547 250 mg 250 miligramos
11346929 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26809.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 317319-15-6 | C9H5F6NS | 273.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317319-15-6
Fórmula molecular C9H5F6NS
Peso molecular (g/mol) 273.20
Número MDL MFCD00278692
Clave InChI OWYYZIVORPIBPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl thiobenzamide, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzothioamide, benzenecarbothioamide,3,5-bis trifluoromethyl, acmc-20ands, maybridge1_003450, 3,5-bis-trifluoromethyl-thiobenzamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide
PubChem CID 2806924
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)bencenocarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.2
Porcentaje de pureza 97%