Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)estireno, 98 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455507 5 g 5 g
11445507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23499.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 349-59-7 | C10H6F6 | 240.15 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene is used to produce other chemicals for example 1-(3, 5-bis-Trifluoromethyl-phenyl)-ethane-1, 2-diol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-bis(trifluorometil)estireno se utiliza para producir otros productos químicos, por ejemplo el 1-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-etano-1,2-diol.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-59-7
Fórmula molecular C10H6F6
Peso molecular (g/mol) 240.15
Número MDL MFCD00075538
Clave InChI LFICVUCVPKKPFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl styrene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-vinylbenzene, 1-ethenyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab. with 4-methoxyphenol, pubchem2736, acmc-1cmtq, 3,5-bis trifluromethyl styrene, 1,3-bis-trifluoromethyl-5-vinyl-benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab.
PubChem CID 2773242
Nombre IUPAC 1-ethenyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(C=C)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.334
Punto de ebullición 59°C to 61°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.15
Porcentaje de pureza 98%