Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318756 250 mg 250 miligramos
11308756 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19447.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20857-47-0 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20857-47-0
Fórmula molecular C7H3F6N
Peso molecular (g/mol) 215.098
Número MDL MFCD00128904
Clave InChI RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778311
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1684576
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1
Porcentaje de pureza 97%