Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)fenildimetilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318626 5 g 5 g
11308626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17673.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33558-36-0 | C10H9F6Si | 271.257 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane is used as the Intermediates of organic light-emitting diode and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-bis(trifluorometil)fenildimetilsilano se utiliza como intermediario del diodo emisor de luz orgánico y como producto farmacéutico intermediario.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33558-36-0
Fórmula molecular C10H9F6Si
Peso molecular (g/mol) 271.257
Número MDL MFCD02093948
Clave InChI HJQABLGRCWBCDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethyl-silicon, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyldimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethylsilicon, 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylsilane
PubChem CID 11219490
Nombre IUPAC [3,5-bis(trifluorometil)fenil]-dimetilsilicio
SMILES C[Si](C)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 40°C (1.5mmHg)
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Cantidad 5 g
Beilstein 2859742
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.27
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.4125
Densidad 1.23