Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)fenildimetilclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363197 5 g 5 g
11373197 250 mg 250 miligramos
11353197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13709.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 732306-23-9 | C10H9ClF6Si | 306.707 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 732306-23-9
Fórmula molecular C10H9ClF6Si
Peso molecular (g/mol) 306.707
Número MDL MFCD01862186
Clave InChI JZWDIKPZWMXPMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylchlorosilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethyl silane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-chloro-dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilyl chloride, benzene,1-chlorodimethylsilyl-3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 2783240
Nombre IUPAC [3,5-bis(trifluorometil)fenil]-cloro-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 95°C to 96°C (30mmHg)
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.71
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.424
Sensibilidad Moisture sensitive