Learn More
3,5-Bis(Trifluorometil)fenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474137 5 g 5 g
11464137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19576.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85068-32-2 | C10H5F6N | 253.15 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-bis(trifluorometil)fenilacetonitrilo puede usarse en la síntesis química.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-32-2
Fórmula molecular C10H5F6N
Peso molecular (g/mol) 253.15
Número MDL MFCD00009904
Clave InChI YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-di trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-bis trifluoromethyl-phenylacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylcyanide
PubChem CID 603657
Nombre IUPAC 2-[3,5-Bis(Trifluorometil)fenil]acetonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CC#N)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densidad 1.42
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4234
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 6810362
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.15
Porcentaje de pureza 97%