Learn More
Ácido 3,5-bis(rrifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453168 1 g 1 g
11463168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18922.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85068-33-3 | C10H6F6O2 | 272.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-33-3
Fórmula molecular C10H6F6O2
Peso molecular (g/mol) 272.15
Número MDL MFCD00009908
Clave InChI PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylacetic acid, mbt-paa, 2-3,5-di trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3,5-di trifluoromethyl phenylacetic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylaceticacid
PubChem CID 123587
Nombre IUPAC Ácido 2-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 1 g
Beilstein 6813447
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.15
Porcentaje de pureza 97%