Learn More
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742111 1 g Frasco de vidrio 1 g
10424775 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319520010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23165-29-9 | C9H3F6NS | 271.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23165-29-9
Fórmula molecular C9H3F6NS
Peso molecular (g/mol) 271.18
Número MDL MFCD00040838
Clave InChI FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4850g/mL
Punto de ebullición 63.0°C (1.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3NCS
Índice de refracción 1.4989 to 1.5009
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación