Learn More
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499646 1 g 1 g
11409656 5 g 5 g
11419656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20206.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23165-29-9 | C9H3F6NS | 271.18 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de alcoholes, aminas y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23165-29-9
Fórmula molecular C9H3F6NS
Peso molecular (g/mol) 271.18
Número MDL MFCD00040838
Clave InChI FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densidad 1.485
Punto de ebullición 109°C to 110°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.5
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2990816
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.19
Porcentaje de pureza 98%