Learn More
Isocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372147 5 g 5 g
11362147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09582.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255.119 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is used in Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces. Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine. Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2?-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene. Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo se utiliza en la derivatización química de superficies modelo amino funcionales. Preparación de sales zwitteriónicas de arilaminotiocarbonilpiridinio mediante una reacción exotérmica con 4-pirrolidinopiridina. Síntesis de (S)-3-hidroximetil-2-metoximetoxi-2′-(3-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)uril-bencil)-1,10-binaftaleno. Síntesis de 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-3-(2-piridil)tiourea mediante una reacción con 2-aminopiridina en MeCN.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger del calor. Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con el calor, las aminas, los alcoholes y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16588-74-2
Fórmula molecular C9H3F6NO
Peso molecular (g/mol) 255.119
Número MDL MFCD00013559
Clave InChI NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
PubChem CID 2733314
Nombre IUPAC 1-isocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.476
Punto de ebullición 62°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.43
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 542272
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene