Learn More
Isocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362147 1 g 1 g
11372147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09582.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255.119 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is used in Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces. Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine. Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2?-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene. Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo se utiliza en la derivatización química de superficies modelo amino funcionales. Preparación de sales zwitteriónicas de arilaminotiocarbonilpiridinio mediante una reacción exotérmica con 4-pirrolidinopiridina. Síntesis de (S)-3-hidroximetil-2-metoximetoxi-2′-(3-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)uril-bencil)-1,10-binaftaleno. Síntesis de 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-3-(2-piridil)tiourea mediante una reacción con 2-aminopiridina en MeCN.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger del calor. Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con el calor, las aminas, los alcoholes y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16588-74-2
Fórmula molecular C9H3F6NO
Peso molecular (g/mol) 255.119
Número MDL MFCD00013559
Clave InChI NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
PubChem CID 2733314
Nombre IUPAC 1-isocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.476
Punto de ebullición 62°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.43
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 542272
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.