Learn More
Isocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10105710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10321484 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10105710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314170050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16588-74-2
Fórmula molecular C9H3F6NO
Peso molecular (g/mol) 255.12
Número MDL MFCD00013559
Clave InChI NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
PubChem CID 2733314
Nombre IUPAC 1-isocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 62.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3NCO
Índice de refracción 1.4295 to 1.4315
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene