Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479482 25 g 25 g
11459482 1 g 1 g
11469482 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479482 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10183.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-58-6
Fórmula molecular C8H4F6O
Peso molecular (g/mol) 230.109
Número MDL MFCD00000386
Clave InChI ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
PubChem CID 67680
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)fenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 20°C to 21°C
Densidad 1.511
Punto de ebullición 97°C to 98°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 25 g
Beilstein 2123670
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.11
Porcentaje de pureza 97%