Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol |
| Punto de fusión | 20°C to 21°C |
| Densidad | 1.511 |
| Punto de ebullición | 97°C to 98°C (50 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.415 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2123670 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.11 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol