Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)-o-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439079 1 g 1 g
15449079 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18180.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-65-7 | C8H6F6N2 | 244.14 g/mol
It is applied as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-65-7
Fórmula molecular C8H6F6N2
Peso molecular (g/mol) 244.14
Número MDL MFCD01631430
Clave InChI BRLIJPMFMGTIAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl-1,2-diaminobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3,5-bis trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,2-benzenediamine, 3,5-bis trifluoromethyl, acmc-1cr3d, 3,5-bis trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylene-1,2-diamine
PubChem CID 2773214
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC(=CC(=C1N)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Punto de fusión 44°C to 49°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3344332
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.14
Porcentaje de pureza 97%