Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, +98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10002600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002600 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 10002600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188520100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Nombre de nota 98+%
CAS 328-75-6
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H3F6NO2
Fórmula lineal (CF3)2C6H3NO2
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000384
Cantidad 10 g
Beilstein 05, III, 841
Sinónimo 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
Clave InChI GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-nitro-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
Peso molecular (g/mol) 259.11
PubChem CID 67603
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.