Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)bromobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043580 10 g Frasco de vidrio 10 g
10249173 50 g Frasco de vidrio 50 g
11984521 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10043580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307700100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-70-1
Fórmula molecular C8H3BrF6
Peso molecular (g/mol) 293.01
Clave InChI CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-bis(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
Punto de fusión -16.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7100g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3Br
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido