Learn More
3,5-bis(Trifluorometil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490388 25 g 25 g
11470388 1 g 1 g
11480388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24553.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-29-7
Fórmula molecular C9H7F6N
Peso molecular (g/mol) 243.152
Número MDL MFCD00009909
Clave InChI DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
Nombre IUPAC [3,5-bis(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Punto de fusión 54°C to 60°C
Punto de ebullición 81°C to 83°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 7209267
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.15
Porcentaje de pureza 97%