Learn More
3,5-Bis(trifluorometilo)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 46°C to 55°C |
| Color | Blanco a beige |
| Punto de ebullición | 82°C to 84°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 78°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |