Learn More
Cloruro 3,5-Bis(trifluorometilo)bencilo, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11447877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447877 5 g 5 g
11437877 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16553.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
AplicacionesEl cloruro de bencilo
3,5-bis(trifluorometil) se ha utilizado en la preparación de 1-(azidometil)-3,5-bis-(trifluorometil)benceno. El 1-(azidometilo)-3,5-bis-(trifluorometilo)benceno, en 94 % de rendimiento por una reacción de sustitución nucleofílica eficiente entre el 3,5-bis-(trifluorometilo)cloruro de bencilo, 4, y la ácida sódica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75462-59-8
Fórmula molecular C9H5ClF6
Peso molecular (g/mol) 262.579
Número MDL MFCD00009906
Clave InChI OINTXXMBRBLMHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzylchloride, 3,5-di trifluoromethyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl-1-chloromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-chloromethyl benzene
PubChem CID 123576
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Punto de fusión 29°C to 33°C
Punto de ebullición 46°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (161°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 656502
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.58
Porcentaje de pureza 97%