Learn More
Bromuro de 3,5-bis(trifluorometil)bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| CAS | 32247-96-4 |
| Fórmula molecular | C9H5BrF6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | alpha''-Bromo-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-mesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-ditrifluoromethylbenzene, 3,5-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide, 3,5-Di(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometilo)-3,5-bis(trifluorometilo)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 307.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.9479 |