Learn More
Bromuro de 3,5-bis(trifluorometil)bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404147 1 g 1 g
11414147 5 g 5 g
11424147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19590.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 3,5-bis(trifluorometil)bencilo se utiliza como reactivo de derivatización en la detección de uracilo en ADN mediante CG y espectrometría de masas de ionización química negativa en síntesis enantioselectiva de antagonistas del receptor NK1 de neurocinina no peptidica.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32247-96-4
Fórmula molecular C9H5BrF6
Peso molecular (g/mol) 307.03
Número MDL MFCD00009905
Clave InChI ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densidad 1.675
Punto de ebullición 136°C to 140°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 656506
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.04
Porcentaje de pureza 98%